Learn More
Copper(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15682150 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15682150 500 g Flacone in polietilene 500g
15662150 100 g Flacone in polietilene 100g
15672150 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15682150 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 221783500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10125-13-0
Formula molecolare Cl2CuH4O2
Molecular Weight (g/mol) 170.48
Numero MDL MFCD00149674
InChI Key MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC Name dichlorocopper;dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(Ii) Chloride Dihydrate
Quantità 500 g
Formula lineare CuCl2 · 2H2O
Numero UN UN2802
Peso formulazione 170.48g/mol
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità Vapor Density: >1 (vs air)