Learn More
Copper(II) Chloride Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30356921
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30356921 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356921 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC685390250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) Chloride Dihydrate
CAS 10125-13-0
Quantità 250 g
Formula molecolare Cl2Cu . 2H2O
Sinonimo Copper Chloride, Copper Chloride Dihydrate, Copper Dichloride Dihydrate, Cupric Chloride Dihydrate
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu+2]
IUPAC Name dichlorocopper;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 170.48