Learn More
Copper(II) ethoxide, 98%
Codice prodotto. 15452657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452657 25 g 25g
15432657 1 g 1g
15442657 5 g 5g
15462657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15452657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046316.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2850-65-9 | C4H10CuO2 | 153.668 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2850-65-9
Formula molecolare C4H10CuO2
Molecular Weight (g/mol) 153.668
Numero MDL MFCD00015650
InChI Key CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
PubChem CID 14419876
IUPAC Name copper;ethanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper (II) ethoxide
Punto di fusione ∼120°C (decomposition)
Colore Green
Formula lineare Cu(OC2H5)2
Quantità 25 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 153.67
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder