Learn More
Copper(II) gluconate
Codice prodotto. 11327128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327128 250 g 250g
11307128 50 g 50g
11317128 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11327128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 015325.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 527-09-3 | C12H22CuO14 | 453.84 g/mol
Copper(II) gluconate is used in dietary supplement. It is also used to treat acne vulgaris, common cold, hypertension, premature labor, leishmaniasis and visceral postoperative complications. Further, it is used in oral deodorants and feed additives. In addition to this, it is used as a synergist and nutritional supplement for foods. It is the active component in retsyn used in mints and certs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 527-09-3
Formula molecolare C12H22CuO14
Molecular Weight (g/mol) 453.84
Numero MDL MFCD00075297
InChI Key OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Sinonimo copper gluconate
PubChem CID 131854750
ChEBI CHEBI:31431
IUPAC Name copper;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Specifications
Materiale o nome chimico Copper(II) gluconate
Punto di fusione 155°C to 157°C
Quantità 250 g
Indice di Merck 14,2640
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in acetone,alcohol and ether.
Peso formulazione 453.85
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) gluconate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric gluconate