Learn More
Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342458 5 g 5g
11332458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342458 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014505.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 155640-85-0 | Molecular Formula: C10H2CuF12O4 | Molecular Weight: 477.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155640-85-0
Formula molecolare C10H2CuF12O4
Molecular Weight (g/mol) 477.65
Numero MDL MFCD00151019
InChI Key HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Sinonimo copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 56845342
IUPAC Name copper;(E)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one;hydrate
SMILES [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Punto di fusione ∼100°C
Punti di ebollizione 220°C (decomposition)
Quantità 5 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in methanol, acetone, toluene
Peso formulazione 477.64 (Anhydrous)
Forma fisica Crystalline