Learn More
Copper(II) isopropoxide, 98% (metals basis)
Codice prodotto. 11328727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328727 1 g 1g
11318727 5 g 5g
11308727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11328727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035821.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23578-23-6 | C6H14CuO2 | 181.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23578-23-6
Formula molecolare C6H14CuO2
Molecular Weight (g/mol) 181.72
Numero MDL MFCD00074982
InChI Key VNGORJHUDAPOQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper ii isopropoxide, acmc-20aldx, copper ii diisopropoxide, copper 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol,copper 2+ salt 9ci, copper 2+ bis propan-2-olate, copper 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 14389592
IUPAC Name copper;propan-2-olate
SMILES [Cu++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) isopropoxide
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 g
Numero UN UN3180
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 181.73
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder