Learn More
Copper(II) methacrylate, tech.
Codice prodotto. 11358758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358758 5 g 5g
11348758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358758 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041621.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19662-59-0 | C4H5CuO2 | 148.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19662-59-0
Formula molecolare C4H5CuO2
Molecular Weight (g/mol) 148.63
Numero MDL MFCD00080547,MFCD00156451,MFCD00080547
InChI Key BFHDHRZKYIRNRP-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 121233728
IUPAC Name copper;2-methylprop-2-enoic acid;hydrate
SMILES [Cu++].CC(=C)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) methacrylate
Colore Blue-Green
Formula lineare [H2C=C(CH3)CO2]2Cu
Quantità 5 g
Peso formulazione 233.71
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder