Learn More
Copper(II) methoxide, typically 98% (metals basis)
Codice prodotto. 11393497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393497 1 g 1g
11303507 5 g 5g
11383497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11393497 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018861.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1184-54-9
Copper(II) methoxide is used as primary and secondary intermediates. Treatment of these methoxide derivatives with excess water results in the clean formation of mononuclear copper(II) hydroxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1184-54-9
Numero MDL MFCD00015611
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) methoxide
Punto di fusione ∼206°C (decomposition)
Colore Green
Odore Alcohol-like
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Cu(OCH3)2
Quantità 1 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 125.61
Percent Purity 98% (typically)
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) methoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) methoxide