Learn More
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate), 98%
Codice prodotto. 11437866
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11437866
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14004.0I
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19004-19-4 | CuN2O6·2.5H2O
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) is used for the catalytic oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material. Its solutions are used in textiles and polishing agents for other metals. It is commonly used in school laboratories to demonstrate chemical voltaic cell reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) is used for the catalytic oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material. Its solutions are used in textiles and polishing agents for other metals. It is commonly used in school laboratories to demonstrate chemical voltaic cell reactions.
Solubility
Soluble in water, ammonia and ethanol
Notes
Incompatible with reducing agents, organic materials and powdered metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19004-19-4
Formula molecolare CuN2O6·2.5H2O
Numero MDL MFCD00149671
Sinonimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Specifica
Punti di ebollizione 170°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Punto di fusione ∼115°C
Quantità 5000 g
Formula lineare Cu(NO3)2·2.5H2O
Numero UN UN3085
Indice di Merck 14,2643
Informazioni di solubilità Soluble in water,ammonia and ethanol
Peso formulazione 232.59 (187.55 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.32
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitirc acid, copper(2+) salt, hydrate, cuperic nitrate