Learn More
Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15691200 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15691200
Marca: Honeywell-Fluka 12837500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
≥98%,≥26% Cu basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19004-19-4
Numero MDL MFCD02253001
Sinonimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate)
Quantità 500 g
Formula lineare Cu(NO3)2 · 2.5H2O
Numero UN 3085
Peso formulazione 232.59g/mol
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in plastica