Learn More
Copper(II) Nitrate Trihydrate, 98.0 to 103% (RT), Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(II) nitrate trihydrate |
| Punto di fusione | >114°C |
| Colore | Blue-Green |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | Cu(NO3)2 · 3H2O |
| Numero UN | UN1477 |
| Peso formulazione | 241.6g/mol |
| Percent Purity | 98.0 to 103% (RT) |
| Vedi altri risultati |