Learn More
Copper(II) oxalate hemihydrate, 98%
Codice prodotto. 11418306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418306 50 g 50g
11428306 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11418306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15365.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5893-66-3 | C4H8Cu2O10 | 343.19 g/mol
Copper(II) oxalate hemihydrate is used as a catalyst for organic reactions; as stabilizer for acetylated polyformaldehyde; in anticaries compositions; in seed treatments to repel birds and rodents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Copper(II) oxalate hemihydrate is used as a catalyst for organic reactions; as stabilizer for acetylated polyformaldehyde; in anticaries compositions; in seed treatments to repel birds and rodents.
Solubility
Soluble in NH{4}OH
Notes
Store in cool, dry, and well-ventilated area. Store away from oxidizing agents. Incompatible with acitve metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5893-66-3
Formula molecolare C4H8Cu2O10
Molecular Weight (g/mol) 343.19
Numero MDL MFCD00150451
InChI Key NNZNHNMQOYUANB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cupric oxalate, copper oxalate hemihydrate
PubChem CID 122130000
IUPAC Name copper;oxalic acid;hydrate
SMILES O.O.[Cu].[Cu].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) Oxalate Hemihydrate
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 50 g
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,2645
Informazioni di solubilità Soluble in NH4OH
Peso formulazione 160.57 (151.51 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) oxalate hemihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric oxalate