Learn More
Copper(II) Oxide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11473663 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
250g, Plastic container
Codice prodotto. 11473663
Marca: Fisher Chemical C/8360/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Punto di fusione 1326°C
CAS 1317-38-0
Colore Black
pH 7
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare CuO
Numero MDL MFCD00010979
InChI Key KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Cu++]
IUPAC Name copper(2+) oxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 79.55
Peso formulazione 79.54g/mol
Imballaggio Plastic container