Learn More
Copper(II) Oxide, Technical, Powder, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11408143 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
Codice prodotto. 11408143
Marca: Fisher Chemical C/8200/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1317-38-0
Formula molecolare CuO
Molecular Weight (g/mol) 79.55
Numero MDL MFCD00010979
InChI Key KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name copper(2+) oxidandiide
SMILES [O--].[Cu++]
Specifica
Punto di fusione 1326°C
Colore Nero
pH 7
Forma fisica Solido
Quantità 250 g
Peso formulazione 79.54g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .