Learn More
Copper(II) perchlorate hexahydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756633
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
10294-46-9
Cl2CuO8·6H2O
370.52
MFCD00149666
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
12846356
copper;diperchlorate;hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
10294-46-9
Cl2CuO8·6H2O
370.52
MFCD00149666
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
12846356
copper;diperchlorate;hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Copper(II) perchlorate hexahydrate
Colore Blue
pH 4 to 7 (5% soln.)
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Formula lineare Cu(ClO4)2·6H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 370.52
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.22
Densità 2.2200g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) perchlorate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.