Learn More
Copper(II) phosphate, 98%
Descrizione
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
Solubility
Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia, ammonium hydroxide, acetone.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong bases, metals, alkali metals and powdered metals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(II) phosphate |
| Punto di fusione | >300°C |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Odorless |
| Formula lineare | Cu3(PO4)2 |
| Indice di Merck | 14,2648 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone. |
| Peso formulazione | 380.58 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Copper(II) phosphate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) phosphate