Learn More
Copper(II) Sulfate Solution, 6.24%, Blue, Chem-Lab
Descrizione
Copper(II) sulfate is an inorganic compound. The pentahydrate form is the most commonly encountered salt and is bright blue. It exothermically dissolves in water. It is a common laboratory reagent.
Specifica
Specifica
| CAS | 7758-99-8 |
| Colore | Blue |
| Quantità | 100 mL |
| Densità | 1.01g/mL |
| Formula molecolare | CuH10O9S |
| Numero MDL | MFCD00149681 |
| Sinonimo | copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| InChI Key | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium dichromate 0.167 mol/l
- Attenzione||Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H350-Può provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate