Learn More
Copper(II) sulfate, anhydrous, 98%
Descrizione
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in Fehling′s solution and Benedict′s solution to test for reducing sugars. Also, used to test protein in Biuret test.
Solubility
Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Notes
Incompatible with strong bases, metals, alkali metals and powdered metals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(II) sulfate |
| Punto di fusione | >560°C |
| Nota nome | anhydrous |
| Quantità | 250 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Densità | 3.6 |
| Formula lineare | CuSO4 |
| Numero UN | UN3288 |
| Indice di Merck | 14,2653 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Copper(II) sulfate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, copper(2+) salt