Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(II) sulfate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | CuSO4 |
| Numero UN | UN3077 |
| Peso formulazione | 159.61g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (RT) |
| Pressione del vapore | 7.3 mmHg (25°C) |
| Densità | 3.603g/mL at 25°C |