Learn More
Copper(Ii) Sulfate, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15681220
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50kg
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15681220 6 x 250 g pezzi 6
15651220 250 g 250g
15641220 1 kg 1kg
15671220 6 x 1 kg pezzi 6
15661220 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15681220 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 128526X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    311.67€ / pezzi 6
    Risparmia 26.33€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., anhydrous, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-98-7
Formula molecolare CuO4S
Molecular Weight (g/mol) 159.602
Numero MDL MFCD00010981
InChI Key ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC Name copper;sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(Ii) Sulfate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Forma fisica Solid
Quantità 6 x 250 g
Pressione del vapore 7.3mmHg (25°C)
Densità 3.603g/mL at 25°C
Formula lineare CuSO4
Numero UN UN3077
Peso formulazione 159.61
Percent Purity 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.