Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(II) sulfate pentahydrate |
| Punto di fusione | 110.0°C |
| Colore | Blue |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Iodometry) |
| Formula lineare | CuSO4·5H2O |
| Fieser | 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267 |
| Indice di Merck | 15, 2643 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate