Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Codice prodotto. 11367767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367767 500 g 500g
11377767 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014178.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Copper(II) sulfate, pentahydrate can be added to potassium permanganate to give an oxidant for the conversion of primary alcohols. It is used to etch zinc or copper plates for intaglio printmaking and as a mordant in vegetable dyeing. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, it is used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC Name rame; solfato; pentaidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate
Nota nome pentahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.0-102.0%
Densità 2.27
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and glycerol.
Peso formulazione 249.68 (159.60 Anhydrous)
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate pentahydrate