Learn More
Copper (II) Sulfate Pentahydrate (Crystalline (Blue)), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10669163
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10669163
Marca: Fisher BioReagents BP346500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
Glass Bottle; 500g
Copper Sulfate is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper (II) Sulfate Pentahydrate
Punto di fusione 110°C
CAS 7758-98-7, 7758-99-8
Colore Blu
pH 3.5 to 4.5
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102.0 %
Formula molecolare CuO4S
Indice di Merck 15, 2643
Sinonimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI Key ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC Name copper;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Peso formulazione 249.68
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Pressione del vapore 7.3mmHg at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate