Learn More
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical C/8520/65
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7758-99-8 Peso : 5.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Specifica
7758-99-8 | |
149681 | |
Solid | |
7.3mmHg 25 | |
110°C | |
5kg |
CuO4S·5H2O | |
249.68g/mol | |
Plastic powder jar | |
Blue | |
3.5 to 4.5 |
Sicurezza e movimentazione
- Copper(II) sulfate pentahydrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.