Learn More
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Solstice
Codice prodotto. 16615803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16615803 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16615803 Fornitore Fluka N. del fornitore 3129325KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto di fusione 110°C
CAS 7758-99-8
Colore Blue Green
CAS max % 1
pH 3.5 to 4.5
Quantità 25 kg
Formula molecolare CuH10O9S
Formula lineare CuSO4 · 5 H2O
Sinonimo Blue Vitriol; Cupric sulfate pentahydrate; Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name copper(2+) pentahydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Grado ACS
Densità 2.28 g/cm3 (20°C)