Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, Puriss., suitable for, meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15691210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
250g
25kg
500g
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15691210 25 kg 25kg
15651210 100 g 100g
15681210 250 g 250g
15601220 500 g 500g
15661210 1 kg 1kg
15671210 2.5 kg 2.50kg
15631220 6 x 500 g pezzi 6
15611220 6 x 1 kg pezzi 6
15621220 6 x 2.5 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15691210 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 1284925KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
Puriss., suitable for, Meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto di fusione 110°C (decomposition)(literature)
Nota nome Puriss., suitable for, Meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Crystals
Quantità 25 kg
Imballaggio Paper / Poly Bag
Pressione del vapore 7.3mmHg (25°C)
Densità 2.28 g/cm3
Formula lineare CuSO4 · 5H2O
Numero UN UN3077
IUPAC Name rame; solfato; pentaidrato
Peso formulazione 249.69
Percent Purity 98.5% to 100.5%
Grado puriss.