Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
50kg
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | CuSO4 · 5H2O |
| Numero UN | 3077 |
| Peso formulazione | 249.69g/mol |
| Percent Purity | 99 to 102% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Pressione del vapore | 7.3mmHg (25°C) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Copper sulphate-5-hydrate