Learn More
Copper(II) Sulfate Solution, Honeywell™
Codice prodotto. 15658480 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15658480 25 mL Flacone in polietilene 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15658480 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore C228425ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate solution
Nota nome 4 % (withv), prepared from copper (II) sulfate pentahydrate
CAS 7758-98-7
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL
Formula molecolare CuO4S
Numero MDL MFCD00010981
Numero UN UN3082
Sinonimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI Key ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC Name copper;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Imballaggio Flacone in polietilene