Learn More
Copper(II) sulfate solution, Volumetric, 0.1 M CuSO4, Solstice
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiBeskrivelse
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Tekniske data
Tekniske data
| Punti di ebollizione | >100°C |
| Materiale o nome chimico | Copper(II) sulfate solution |
| Nota nome | Volumetric, 0.1 M CuSO4 |
| CAS min. % | ≥90.0000%, ≥0.2500% |
| CAS max % | ≤100.0000%, <2.5000% |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Densità | 1.02 g/cm3 |
| Numero UN | UN3082 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?