Learn More
Copper(II) Trifluoromethanesulfonate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 405420250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 34946-82-2 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10003933
  • 220.00€ / 25g
Spedizione stimata: 30-07-2021
Identificatori chimici
34946-82-2
361.69
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
45051791
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
C2CuF6O6S2
MFCD00077492
copper; trifluoromethanesulfonic acid
copper;trifluoromethanesulfonic acid
Specifica
Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Blue to White or Gray
34946-82-2
C2CuF6O6S2
MFCD00077492
copper; trifluoromethanesulfonic acid
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
361.69
361.69
98%
Glass bottle
25g
98%
(CF3SO3)2Cu
07,76; 08,126; 10,110; 14,102
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper;trifluoromethanesulfonic acid
45051791
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati