Learn More
Copper(II) trifluoromethanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 11339277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11339277 10 g 10g
11349277 50 g 50g
11329277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11339277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040133.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Copper(II) trifluoromethanesulfonate is a mild lewis acid. It is used as catalyst which promotes dehydration of alcohols and diols to alkenes at ambient temperatures. It is widely used to generate carbenoid species from ?-diazo esters and ketones, via in situ reduction to the Cu(I) species. It is also promotes the reaction between diazo esters and imines to give aziridines. It catalyzes syn-selective aldol condensation of (Z)-silyl enol ethers with aldehydes, Friedel-Crafts alkylation, acylation reactions of aromatics and addition of trimethylsilyl cyanide to carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34946-82-2
Formula molecolare CHCuF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 213.617
Numero MDL MFCD00077492
InChI Key GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC Name copper;trifluoromethanesulfonic acid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione (decomposition)
Colore Blue to White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Beilstein 4028198
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 361.68
Percent Purity ≤99%
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) trifluoromethanesulphonate