Learn More
Copper ISE Standard Solution, Mettler Toledo™
Codice prodotto. 11957521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11957521 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11957521 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51344774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    157.39€ / 500mL
    Risparmia 17.61€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Descrizione ISE standard Cu 1000 mg/L, 500mL
Imballaggio 500 mL
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Quantità 500 mL