Learn More
Copper Isotopic Standard: Cu @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Cu-65)
Codice prodotto. 30314759
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30314759 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314759 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS65CU50
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper-65
CAS 14119-06-3
Nomi componenti o analita Copper-65
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 65 Cu
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinonimo 65 Cu
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [65 Cu]
Elemento Cu
IUPAC Name copper-65
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 64.93
Quantità 50 mL
Peso formulazione 64.9278