Learn More
Copper, Manganese Brass, ARMI∣MBH
Codice prodotto. 17922136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17922136 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17922136 Fornitore ARMI/MBH N. del fornitore MBH31X MNB12 CG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Copper, Manganese Brass, Ø40x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium/Sulfur/Selenium/Boron/Silver/Cadmium/Chromium/Carbon/Arsenic/Antimony/Bismuth/Cobalt/Silicon/Phosphorus/Tin/Iron/Nickel/Aluminium/Lead/Manganese/Zinc/Copper
CAS 7440-50-8
Quantità 1 Ea.
Forma Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium -100 ppm/Sulfur -100 ppm/Selenium -70 ppm/Boron -13 ppm/Silver 0.0021 %/Cadmium 0.0022 %/Chromium 0.0026 %/Carbon 0.009 %/Arsenic 0.01 %/Antimony 0.0101 %/Bismuth 0.0101 %/Cobalt 0.012 %/Silicon 0.046 %/Phosphorus 0.078 %/Tin 0.171 %/Iron 0.29 %/Nickel 0.696 %/Aluminium 0.7 %/Lead 1.97 %/Manganese 16.1 %/Zinc 21.2 %/Copper 58.3 %