Learn More
Copper Nickel wire, 0.13mm (0.005in) dia
Codice prodotto. 11359378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 m
500 m
Dimensione della confezione:
100m
500m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359378 500 m 500m
11349378 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359378 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043270.H9
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: Approx. 0.11g/m | Cu:Ni 55:45 wt%
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper Nickle
Colore Silver
Aspetto Silver-colored wire
Quantità 500 m
Odore Odorless
Forma Wire
Formula molecolare Cu:Ni 55:45 wt%
Numero MDL MFCD00801098