Learn More
Velp Scientifica™ Copper Oxide
Codice prodotto. 15349574 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Copper Oxide
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15349574 Copper Oxide 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15349574 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000157
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Velp Scientifica™ Copper Oxide for use with Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 and 702.
  • For use with NDA 701 and 702
Specifica
Tipo Copper Oxide
Capacità campione 50 g
Da utilizzare con Dumas Nitrogen Analyzer
Peso (sistema metrico) 0.05 kg
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • COPPER OXIDE, 50G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: copper(II) oxide