Learn More
Copper phthalocyanine, dye content ca 95%
Codice prodotto. 10752671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752671 25 g Glass bottle 25g
10489940 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269150250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 147-14-8 | C32H16CuN8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-14-8
Formula molecolare C32H16CuN8
Numero MDL MFCD00010719
Sinonimo C.I. 74160, Pigment blue 15
Specifica
Materiale o nome chimico Copper phthalocyanine
Nota nome dye content ca 95%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Indice di Merck 15, 2505
Colore Blue
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 98% h2so4, practically insoluble in alcohol and hydrocarbons
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 576.08
Percent Purity ≥94% (ex Cu)