Learn More
Copper powder, -625 mesh, APS 3.25-4.75 micron, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11384608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384608 50 g 50g
11374608 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384608 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042455.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Aspetto Copper colored powder
Densità 8.94g/cm3
Quantità 50 g
Dimensioni maglia -625 Mesh
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Powder