Learn More
Copper rod, 25.4mm (1.0in) dia, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11499910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mm
50 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
10mm
250mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499910 250 mm 250mm
11409920 10 mm 10mm
11489910 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499910 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044695.DT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper rod
Nota nome 25.4mm (1.0 in.) dia.
Quantità 250 mm
Odore Odorless
Peso ≈45.3g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic