Learn More
Copper shot, 0.8-2mm (0.03-0.08in), 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11399718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399718 500 g 500g
15416595 100 g 100g
11309728 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399718 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044213.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Aspetto Copper colored shot
Densità 8.94g/cm3
Quantità 500 g
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Forma Shot
Molecular Weight (g/mol) 63.55