Learn More
Copper Standard: Cu @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Codice prodotto. 30327219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30327219 100 mL
30312973 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30327219 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTCUN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
CAS 7440-50-8
Nomi componenti o analita Copper
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Cu
Concentrazione 10000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinonimo Copper, Cuprum, Blister copper, Cathode copper, Copper powder
InChI Formula InChI=1 S/Cu
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [Cu]
Elemento Cu
IUPAC Name copper
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Quantità 100 mL
Peso formulazione 62.9296