Learn More
Copper Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
500mL, HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| pH | 1 |
| CAS | 3251-23-8 |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Forma | Liquid |
| Formula molecolare | CuN2O6 |
| Numero MDL | 10967 |
| Sinonimo | copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv |
| InChI Key | XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |