Learn More
Copper Sulfate, 0.0200 M (M/50), Ricca Chemical
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper Sulfate |
| CAS | 7758-99-8, 7732-18-5 |
| Colore | Blue |
| CAS min. % | 98.0, 0.49 |
| pH | ∼4 |
| CAS max % | 100.0, 0.51 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Natural Poly Bottle |
| Formula molecolare | CuH10O9S |
| Vedi altri risultati |