Learn More
Copper wire, 0.1mm (0.004in) dia, Puratronic™, 99.9999% (metals basis)
Codice prodotto. 11300268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 m
50 m
Dimensione della confezione:
10m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11300268 10 m 10m
11310268 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11300268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042977.G6
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper wire
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) dia.
Quantità 10 m
Odore Odorless
Peso ≈0.07g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.9999%
Grado Puratronic