missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COPS6 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30511265 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30511265 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30511265 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338378UV

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

COPS6 Polyclonal antibody specifically detects COPS6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene COPS6
Applicazioni ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 350
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene BMP2B, BMP2B1, BMP4, COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 6 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 6, CSN6COP9 subunit 6 (MOV34 homolog, 34 kD), H_NH0506M12.12, hVIP, JAB1-containing signalosome subunit 6, MOFC11, MOV34 homolog, MOV34 homolog, 34 kD, MOV34-34KD, SGN6, Signalosome subunit 6, Vpr-interacting protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 58-327 of human COPS6 (NP_006824.2).,, Sequence:, MRSQEGRPVQVIGALIGKQEGRNIEVMNSFELLSHTVEEKIIIDKEYYYTKEEQFKQVFKELEFLGWYTTGGPPDPSDIHVHKQVCEIIESPLFLKLNPMTKHTDLPVSVFESVIDIINGEATMLFAELTYTLATEEAERIGVDHVARMTATGSGENSTVAEHLIAQHSAIKMLHSRVKLILEYVKASEAGEVPFNHEILREAYALCHCLPVLSTDKFKTDFYDQCNDVGLMAYLGTITKTCNTMNQFVNKFNVLYDRQGIGRRMRGLFF
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10980
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.