Learn More
COPZ1 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | COPZ1 |
---|---|
Concentrazione | 0.15 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899974
|
Proteintech
20440-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889974
|
Proteintech
20440-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a subunit of the cytoplasmic coatamer protein complex, which is involved in autophagy and intracellular protein trafficking. The coatomer protein complex is comprised of seven subunits and functions as the coat protein of coat protein complex (COP)I-vesicles. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Specifica
COPZ1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat | |
P61923, P61924 | |
22818, 315345, 56447 | |
COPZ1 Fusion Protein Ag14234 | |
Primary | |
-20°C | |
COPZ1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 120, Coatomer subunit zeta 1, COPZ, COPZ1, HSPC181, Zeta 1 coat protein, Zeta 1 COP, zeta1 COP | |
Copz1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |