missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated DLC1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Codice prodotto. 30233319 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
20 μL
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30233319 100 μL 100µL
30233961 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30233319 Fornitore Proteintech N. del fornitore CL48866894100UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

The DLC1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DLC1. This antibody recognizes human antigen. The DLC1 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Specifica

Antigene DLC1
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 1G10H12
Concentrazione 1000 μg/mL
Coniugato CoraLite Plus 488
Simboli geni ARHGAP7; FLJ21120; HP; STARD12; p122-RhoGAP
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant Protein
Metodo di purificazione Protein G purification
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10395
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Antibody Molecular Weight 115 kDa
Product Type Conjugated Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.