missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated MECP2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Codice prodotto. 30235335 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
Dimensione della confezione:
20µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30235335 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30235335 Fornitore Proteintech N. del fornitore CL4881086120UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The MECP2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MECP2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The MECP2 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Specifica

Antigene MECP2
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1000 μg/mL
Coniugato CoraLite Plus 488
Simboli geni AUTSX3; DKFZp686A24160; MRX16; MRX79; MRXS13; MRXSL; PPMX; RTS; RTT
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Protein
Metodo di purificazione Antigen Affinity Purified
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4204
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Antibody Molecular Weight 75 kDa
Product Type Conjugated Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.