Learn More
Cordycepin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418928
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418928 10 mg 10mg
16484797 50 mg 50mg
16473846 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16418928 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0262
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Cordycepin (3'-Deoxyadenosine) is a nucleoside derivative and inhibits IL-1β-induced MMP-1 and MMP-3 expression in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts (RASFs) in a dose-dependent manner. Cordycepin kills Mycobacterium tuberculosis through hijacking the bacterial adenosine kinase.
Cordycepin (3'-Deoxyadenosine) is a nucleoside derivative and inhibits IL-1β-induced MMP-1 and MMP-3 expression in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts (RASFs) in a dose-dependent manner. Cordycepin kills Mycobacterium tuberculosis through hijacking the bacterial adenosine kinase.
Specifica
Materiale o nome chimico Cordycepin
CAS 73-03-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13N5O3
Quantità 10 mg
Sinonimo 3'-Deoxyadenosine
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (199.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1C[C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O
Molecular Weight (g/mol) 251.24
Peso formulazione 251.24
Percent Purity 98.64%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only