Learn More
Brady™ Core Paper Labels, 76 mm
Codice prodotto. 31751199 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101.60 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
31751199 203.20 x 101.60 mm 1 rotolo
31751190 101.60 x 101.60 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31751199 Fornitore Brady™ N. del fornitore 324913
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Printable, paper labels for direct thermal printers
  • Ideal label sizing for logistical applications.
Specifica
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Matte
Formato Die-cut
Materiale Paper
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Direct Thermal
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady i6100
N. per confezione 3000
Forma Rectangle
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensioni (L x P) 203.20 x 101.60 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 203.20 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.60 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 101.60 mm
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 203.20 mm
Alternate Part Number i61-DT-411-7604-.75